missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro Vonoprazan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro Vonoprazan |
| CAS | 928325-68-2 |
| Molekylær formel | C17 H15 Cl F N3 O2 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClFN3O2S/c1-20-10-12-9-16(14-6-2-3-7-15(14)19)22(17(12)18)25(23,24)13-5-4-8-21-11-13/h2-9,11,20H,10H2,1H3 |
| SMIL | CNCc1cc(c2ccccc2F)n(c1Cl)S(=O)(=O)c3cccnc3 |
| IUPAC navn | 1-[2-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1-(3-pyridylsulfonyl)pyrrol-3-yl]-N-methyl-methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.84 |
| Formel vægt | 379.0558 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?