Få mere at vide
2-Klorphenothiazin, TRC
Artikelnummer. 30354576
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30354576 50 g
1 options
Artikelnummer. 30354576 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37497050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Molekylær formel C12 H8 Cl N S
Mængde 50 g
Synonym 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMIL Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 2-klor-10H-fenothiazin
Molekylvægt (g/mol) 233.72
Formel vægt 233.0066