Få mere at vide
2-Klorphenothiazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| CAS | 92-39-7 |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl N S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H |
| SMIL | Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-klor-10H-fenothiazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 233.72 |
| Formel vægt | 233.0066 |