missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Klorphenothiazin, TRC

Artikelnummer. 30350141
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350141 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30350141 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37497025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Molekylær formel C12 H8 Cl N S
Mængde 25 g
Synonym 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMIL Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 2-klor-10H-fenothiazin
Molekylvægt (g/mol) 233.72
Formel vægt 233.0066
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.