Få mere at vide
2-Chloro-p-xylene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-p-xylene |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| Formel vægt | 140.0393 |