missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-N-phenylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-phenylacetamide |
| CAS | 587-65-5 |
| Molekylær formel | C8H8ClNO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Chloroacetanilide, Chloracetanilide, Chloroacetanilide, N-(2-Chloroacetyl)aniline, N-(Chloroacetyl)aniline, N-Phenyl-2-chloroacetamide, N-Phenyl-2-chloroethanamide, N-Phenylchloroacetamide, NSC 311, Phenylcarbamoylmethyl Chloride, alpha-Chloro-N-phenylacetamide, alpha-Chloroacetanilide, ω-Chloroacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11) |
| SMIL | ClCC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.03 |
| Formel vægt | 169.0294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?