missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-N-phenylacetamide, TRC

Artikelnummer. 30361668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361668 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37537025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-phenylacetamide
CAS 587-65-5
Molekylær formel C8H8ClNO
Mængde 25 g
Synonym 2-Chloroacetanilide, Chloracetanilide, Chloroacetanilide, N-(2-Chloroacetyl)aniline, N-(Chloroacetyl)aniline, N-Phenyl-2-chloroacetamide, N-Phenyl-2-chloroethanamide, N-Phenylchloroacetamide, NSC 311, Phenylcarbamoylmethyl Chloride, alpha-Chloro-N-phenylacetamide, alpha-Chloroacetanilide, ω-Chloroacetanilide
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)
SMIL ClCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn 2-chloro-N-phenylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 169.03
Formel vægt 169.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.