Få mere at vide
2-klor-N, N-dimethylnicotinamid, 97%
Artikelnummer. 15453698
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453698 250 mg 250mg
15443698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453698 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57162.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 52943-21-2 | C8H9ClN2O | 184,623 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52943-21-2
Molekylær formel C8H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 184.623
MDL nummer MFCD08593346
InChI nøgle QNZRJGJNLOMEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n,n-dimethylnicotinamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-nicotinamide, 2-chloropyridine-3-carboxylic acid n,n-dimethylamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-pyridine-3-carboxamide, 2-chloro-n,n'-dimethylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro 3-pyridyl-n,n-dimethylcarboxamide, n,n-dimethyl-2-chloro-3-pyridinecarboxamide
PubChem CID 10965214
IUPAC navn 2-chlor-N,N-dimethylpyridin-3-carboxamid
SMIL CN(C)C(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Smeltepunkt 63 °C til 65 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 184.63
Procent renhed 97%