missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-N,N-dimethylethylamine-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine dimethyl-d6 hydrochloride |
| CAS | 97941-91-8 |
| Molekylær formel | C4 2H6 H4 Cl N . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Ethanamine, 2-chloro-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanamine, 2-chloro-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), 2-Chloro-N,N-dimethyl-d6-ethylamine HCl, 2-Chloro-N,N-di(methyl-d3)ethanamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCl)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-chloro-N,N-bis(trideuteriomethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.08 |
| Formel vægt | 149.0645 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?