Få mere at vide
2-klor-N,N-dimethylacetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 2675-89-0 |
| Molekylær formel | C4H8ClNO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-N,N’-dimethylacetamide, 2-Chlorodimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, N,N-Dimethyl-alpha-chloroacetamide, N,N-Dimethylchloroacetamide, NSC 1193, alpha-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N,N-dimethylacetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.57 |
| Formel vægt | 121.0294 |