Få mere at vide
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2675-89-0 |
| Tæthed | 1.18 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 98°C to 100°C/15 hPa |
| Molekylær formel | ClCH2CON(CH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00039360 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.57 |
| Grad | Research |