Få mere at vide
2-chloro-N,N-dimethylacetamide, 97%
Artikelnummer. 10422010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10422010 25 mL Glass bottle 25ml
10027899 5 mL Glass bottle 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438210250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2675-89-0
Molekylær formel C4H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 121.57
InChI nøgle XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
PubChem CID 75886
IUPAC navn 2-chloro-N,N-dimethylacetamide
SMIL CN(C)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15°C to 16°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1820g/mL
Kogepunkt 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClCH2CON(CH3)2
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.182
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formel vægt 121.57
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.