Få mere at vide
2-klor-N, N-dimethylacetamid, 97%
Artikelnummer. 11489340
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489340 1 g 1g
11479340 250 mg 250mg
15417867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50229.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121,564 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2675-89-0
Molekylær formel C4H8ClNO
MDL nummer MFCD00039360
InChI nøgle XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75886
IUPAC navn 2-chlor-N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(=O)CCl
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Tæthed 1.182
Kogepunkt 98 °C til 100 °C (11 mmHg)
Lineær formel ClCH2CON(CH3)2
Brydningsindeks 1.479
Mængde 1 g
Beilstein 969568
Synonym n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 121.564
Formel vægt 121.57
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.