Få mere at vide
2-chlor-N,N-dimethylacetamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479340
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479340 250 mg 250mg
11489340 1 g 1g
15417867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50229.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.564 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2675-89-0
Molekylær formel C4H8ClNO
MDL nummer MFCD00039360
InChI nøgle XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75886
IUPAC navn 2-chlor-N,N-dimethylacetamid
SMIL CN(C)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Tæthed 1.182
Kogepunkt 98°C to 100°C (11 mmHg)
Lineær formel ClCH2CON(CH3)2
Brydningsindeks 1.479
Mængde 250 mg
Beilstein 969568
Synonym n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
Molekylvægt (g/mol) 121.564
Formel vægt 121.57
Procent renhed 97%