Få mere at vide
2-Chloro-N,N-diethylethylamine-d10 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N,N-diethylethylamine-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1092978-87-4 |
| Molekylær formel | C6H5D10Cl2N |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Chloroethyl)-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-ethan-1,1,2,2,2-d5-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCCl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N-(2-chloroethyl)-1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.16 |
| Formel vægt | 181.1209 |