Få mere at vide
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| CAS | 2315-36-8 |
| Molekylær formel | C6H12ClNO |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-(Diethylamino)-2-oxoethyl Chloride, CDEA, Chloro-N,N-diethylacetamide, N,N-Diethyl-2-chloroacetamide, N,N-Diethylchloroacetamide, N-(2-Chloroacetyl)diethylamine, N-(Chloroacetyl)diethylamine, NSC 1726, α-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | ClCC(N(CC)CC)=O |
| IUPAC navn | 2-chloro-N,N-diethylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.62 |
| Formel vægt | 149.0607 |