Få mere at vide
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, 97%
Artikelnummer. 11494664
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494664 100 g 100g
11474664 5 g 5g
11484664 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494664 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13691.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.618 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2315-36-8
Molekylær formel C6H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 149.618
MDL nummer MFCD00000928
InChI nøgle CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
PubChem CID 16844
IUPAC navn 2-chlor-N,N-diethylacetamid
SMIL CCN(CC)C(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Tæthed 1.087
Kogepunkt 123°C to 124°C (15 mmHg)
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 100 g
FN nummer UN2810
Beilstein 605866
Formel vægt 149.62
Procent renhed 97%