missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide |
| CAS | 202658-88-6 |
| Molekylær formel | C3H6ClNO3S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-N-methanesulfonylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | CS(=O)(=O)NC(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-methylsulfonylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.6 |
| Formel vægt | 170.9757 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?