Få mere at vide
2-Chloro-N-methylethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-methylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 4535-90-4 |
| Molekylær formel | C3 H8 Cl N . HCl |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Chloro-N-methylethylamine Hydrochloride, 2-(Methylamino)ethyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl-2-chloroethylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c1-5-3-2-4;/h5H,2-3H2,1H3;1H |
| SMIL | ClCCNC.Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-methylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.02 |
| Formel vægt | 129.0112 |