Få mere at vide
2-Chloro-N-methylaniline, 97%
Artikelnummer. 11446907
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11446907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14343.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 932-32-1 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
2-Chloro-N-methylanilin bruges til at fremstille 1-methyl-2-thioacetylpyrrol i nærværelse af reagens Lawessons reagens og opløsningsmiddel tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chloro-N-methylanilin bruges til at fremstille 1-methyl-2-thioacetylpyrrol i nærværelse af reagens Lawessons ′reagens og opløsningsmiddel tetrahydrofuran.
Opløselighed
Ikke blandbar eller svær at blande
.Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-32-1
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00045170
InChI nøgle WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline
PubChem CID 136736
IUPAC navn 2-chlor-N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-methylaniline
Tæthed 1.15
Kogepunkt 218°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.58
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2802444
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 141.6
Procent renhed 97%