Få mere at vide
2-Chloro-N-methylaniline, 97%
Beskrivelse
2-Chloro-N-methylanilin bruges til at fremstille 1-methyl-2-thioacetylpyrrol i nærværelse af reagens Lawessons reagens og opløsningsmiddel tetrahydrofuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chloro-N-methylanilin bruges til at fremstille 1-methyl-2-thioacetylpyrrol i nærværelse af reagens Lawessons ′reagens og opløsningsmiddel tetrahydrofuran.
Opløselighed
Ikke blandbar eller svær at blande
.Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-methylaniline |
| Tæthed | 1.15 |
| Kogepunkt | 218°C |
| Flammepunkt | 92°C (197°F) |
| Brydningsindeks | 1.58 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2802444 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix. |
| Formel vægt | 141.6 |
| Vis mere |