Få mere at vide
2-Chloro-N-methylacetamide, TRC
Artikelnummer. 30362196
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362196 10 g
30352962 5 g
30358239 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36835010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-30-0
Molekylær formel C3H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 107.54
Synonym N-Methyl-2-chloroacetamide, N-Methylchloroacetamide, NSC 1725, α-Chloro-N-methylacetamide
IUPAC navn 2-chloro-N-methylacetamide
SMIL CNC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-methylacetamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
Formel vægt 107.0138