Få mere at vide
2-Chloro-N-methylacetamide, 97%
Artikelnummer. 15405087
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405087 5 g 5g
15415087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32362.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96-30-0 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-30-0
Molekylær formel C3H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 107.537
MDL nummer MFCD00018913
InChI nøgle HOZLOOPIXHWKCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methyl, n-methylchloroacetamide, usaf do-35, 2-chloro-n-methyl-acetamide, alpha-chloro-n-methylacetamide, n-methyl 2-chloroacetamide, .alpha.-chloro-n-methylacetamide, n-methylchloracetamide, n-methyl chloroacetamide
PubChem CID 66773
IUPAC navn 2-chlor-N-methylacetamid
SMIL CNC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-methylacetamide
Smeltepunkt 45°C to 47°C
Lineær formel ClCH2CONHCH3
Mængde 5 g
Formel vægt 107.54
Procent renhed 97%