Få mere at vide
2-Klor-N-(hydroxymethyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30359080
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30359080 5 g -
30350533 2.5 g 2.5g
30355504 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30359080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC6701505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-19-1
Molekylær formel C3H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 123.54
Synonym Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloracetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloroacetamide, N-(Hydroxymethyl)chloroacetamide, N-Methylol-2-chloroacetamide, N-Methylol-alpha-chloracetamide, N-Methylol-alpha-chloroacetamide, N-Methylolchloracetamide, N-Methylolchloroacetamide, NSC 9963, alpha-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
IUPAC navn 2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamid
SMIL OCNC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Formel vægt 123.0087