Få mere at vide
2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7) |
| Formel vægt | 123.0087 |