Få mere at vide
2-klor-N-(hydroxymethyl)acetamid, 98%
Code produit 11494943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
11494943 50 g 50g
11484943 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11494943 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12247.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2832-19-1 | C3H6ClNO2 | 123,54 g/mol
En organisk byggesten. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier. Som farvestof mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En organisk byggesten. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier. Som farvestof mellem.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Dårligt opløseligt i alifatiske kulbrinter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-19-1
Molekylær formel C3H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 123.54
MDL nummer MFCD00021961
InChI nøgle TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-hydroxymethyl, n-methylolchloroacetamide, grota, chloracetamide-n-metholol, n-methylol-chloracetamide, grotan df-35, caswell no. 192bb, chloracetamide-n-methanol
PubChem CID 62466
IUPAC navn 2-chlor-N-(hydroxymethyl)acetamid
SMIL OCNC(=O)CCl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide
Smeltepunkt 97 °C til 103 °C
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1811765
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Dårligt opløselige i alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 123.54
Procent renhed 98%