Få mere at vide
2-klor-N-(hydroxymethyl)acetamid, 98%
Artikelnummer. 11484943
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484943 10 g 10g
11494943 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12247.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2832-19-1 | C3H6ClNO2 | 123,54 g/mol
En organisk byggesten. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier. Som farvestof mellem.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En organisk byggesten. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier. Som farvestof mellem.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Dårligt opløseligt i alifatiske kulbrinter.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-19-1
Molekylær formel C3H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 123.54
MDL nummer MFCD00021961
InChI nøgle TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-hydroxymethyl, n-methylolchloroacetamide, grota, chloracetamide-n-metholol, n-methylol-chloracetamide, grotan df-35, caswell no. 192bb, chloracetamide-n-methanol
PubChem CID 62466
IUPAC navn 2-chlor-N-(hydroxymethyl)acetamid
SMIL OCNC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide
Smeltepunkt 97 °C til 103 °C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1811765
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Dårligt opløselige i alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 123.54
Procent renhed 98%