Få mere at vide
2-Chloro-N-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amin, TRC
Artikelnummer. 30363408
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363408 100 mg
30363130 500 mg
30354837 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC369853100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101862-47-9
Molekylær formel C10H8N5OCl
Molekylvægt (g/mol) 249.66
Synonym 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-9H-purin-6-amine, (2-Chloro-7H-purin-6-yl)[(furan-2-yl)methyl]amine, 2-Chloro-6-Furfurylaminopurine, 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7H-purin-6-amine, NSC 45794
IUPAC navn 2-chloro-N-(furan-2-ylmethyl)-7H-purin-6-amin
SMIL Clc1nc(NCc2occc2)c3ncnc3[nH]1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8ClN5O/c11-10-15-8(7-9(16-10)14-5-13-7)12-4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4H2,(H2,12,13,14,15,16)
Formel vægt 249.0417