Få mere at vide
2-Chloro-N-(4-ethylphenyl)-N-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(4-ethylphenyl)-N-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)acetamide |
| CAS | 332903-68-1 |
| Molekylær formel | C16H12ClF4NO |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12ClF4NO/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)22(13(23)8-17)16-14(20)11(18)7-12(19)15(16)21/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(cc1)N(C(=O)CCl)c2c(F)c(F)cc(F)c2F |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(4-ethylphenyl)-N-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.72 |
| Formel vægt | 345.0544 |