missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boscalid-5-hydroxy |
| CAS | 661463-87-2 |
| Molekylær formel | C18 H12 Cl2 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, Boscalid-5-hydroxy, 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxybiphenyl-2-yl)nicotinamide, M510F01 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Cl2N2O2/c19-12-5-3-11(4-6-12)15-10-13(23)7-8-16(15)22-18(24)14-2-1-9-21-17(14)20/h1-10,23H,(H,22,24) |
| SMIL | Oc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Cl)c(c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)-4-hydroxyphenyl]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.21 |
| Formel vægt | 358.0276 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?