missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30354335
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354335 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC58785550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boscalid-5-hydroxy
CAS 661463-87-2
Molekylær formel C18 H12 Cl2 N2 O2
Mængde 50 mg
Synonym 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, Boscalid-5-hydroxy, 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxybiphenyl-2-yl)nicotinamide, M510F01
InChI formel InChI=1S/C18H12Cl2N2O2/c19-12-5-3-11(4-6-12)15-10-13(23)7-8-16(15)22-18(24)14-2-1-9-21-17(14)20/h1-10,23H,(H,22,24)
SMIL Oc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Cl)c(c1)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 2-chloro-N-[2-(4-chlorophenyl)-4-hydroxyphenyl]pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 359.21
Formel vægt 358.0276
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.