Få mere at vide
2-klor-N-(4-klor-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050229
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050229 100 mg
30052473 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050229 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0023.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-klor-n-(4-klor-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
CAS 6021-21-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H13 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Diazepam Imp. B (EP), 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
SMIL CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-methylacetamid
Molekylvægt (g/mol) 322.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 321.0323 g/mol