Få mere at vide
2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1158560-99-6 |
| Molekylær formel | C18H16ClN3O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16ClN3O/c19-16-15(4-3-11-21-16)17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(12-20)9-1-2-10-18/h3-8,11H,1-2,9-10H2,(H,22,23) |
| SMIL | N#CC1(C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC=CN=C3Cl)CCCC1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl)nicotinamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.79 |
| Formel vægt | 325.1 |