Få mere at vide
2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050646
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050646 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0544.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
CAS 84611-22-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H8 Cl N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9)
SMIL ClCC(=O)NC1CCSC1=O
IUPAC navn 2-chloro-N-(2-oxothiolan-3-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 193.65
Mængde 25 mg
Formel vægt 192.9964 g/mol