Få mere at vide
2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide |
| CAS | 84611-22-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H8 Cl N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2-oxotetrahydrothiophen-3-yl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8ClNO2S/c7-3-5(9)8-4-1-2-11-6(4)10/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| SMIL | ClCC(=O)NC1CCSC1=O |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2-oxothiolan-3-yl)acetamide |
| Vis mere |