missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-6-methyl-2-chloroacetanilide |
| CAS | 32428-71-0 |
| Molekylær formel | C11 H14 Cl N O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | o-Acetotoluidide, 2-chloro-6'-ethyl- (6CI,8CI), 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2'-ethyl-6'-methylacetanilide, 2'-Ethyl-6'-methyl-2-chloroacetanilide, 2'-Methyl-6'-ethyl-α-chloroacetanilide, CGA 13656, CMEPA, N-(Chloroacetyl)-2-ethyl-6-methylaniline, 2-Ethyl-6-methyl-2-chloroacetanilide, Acetamide, 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)13-10(14)7-12/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | CCc1cccc(C)c1NC(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.69 |
| Formel vægt | 211.0764 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?