Få mere at vide
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide |
| CAS | 87864-14-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 Cl N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide, Cinchocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Cinchocaine Imp. A (EP), 4-Quinolinecarboxamide, 2-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-, Cinchoninamide, 2-chloro-N-(2-diethylaminoethyl)- (6CI), Cinchocaine Hydrochloride Impurity A, Cinchocaine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21) |
| SMIL | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)nc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide |
| Vis mere |