Få mere at vide
2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-4-quinolinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]quinoline-4-carboxamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20ClN3O/c1-3-20(4-2)10-9-18-16(21)13-11-15(17)19-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,18,21) |
| Formel vægt | 305.1295 |