Få mere at vide
2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 133627-46-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 Cl2 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-3-pyridinecarboxamide, 2-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridyl)-3-pyridine carboxamide, Picnic |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2N3O/c1-7-4-6-16-11(14)9(7)17-12(18)8-3-2-5-15-10(8)13/h2-6H,1H3,(H,17,18) |
| SMIL | Cc1ccnc(Cl)c1NC(=O)c2cccnc2Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide |
| Vis mere |