Få mere at vide
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. p-200130134
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Artikelnummer. 17912106
Brand: Mikromol MM0102.030025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 1131-01-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 197.0607 g/mol