Få mere at vide
2-klor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30461482
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461482 4 x 25 mg
17912106 25 mg
17921156 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461482 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0102.0300254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-klor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
CAS 1131-01-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 Cl N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 197.66
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 197,0607 g/mol