Få mere at vide
2-klor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, Mikromol™
Beskrivelse
2-klor-n-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 1131-01-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H12 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP), Lidocaine Imp. H (EP), Lidocaine USP Related Compound H, Lidocaine USP RC H, 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-chloroacetyl-2,6-xylidine, Lidocaine Related Compound H, Lidocaine Hydrochloride Impurity H, Lidocaine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid |
| Vis mere |