Få mere at vide
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid, 98%
Artikelnummer. 11357200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11357200 10 g Glasflaske 10g
10366490 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357200 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 135440100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 1131-01-7 | C10H12ClNO | 197,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1131-01-7
Molekylær formel C10H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 197.66
InChI nøgle FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide, n-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline, 2-chloro-2',6'-acetoxylidide, chloroaceto-2,6-xylidide, acetamide, 2-chloro-n-2,6-dimethylphenyl, chloroacetamido-2,6-xylidine, 1-chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene, n-2,6-dimethylphenyl-2-chloroacetamide, unii-5d2b69oapx
PubChem CID 70798
IUPAC navn 2-chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2, 6-dimethylphenyl)acetamide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 143,0 °C til 148,0 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H3NHC(=O)CH2Cl
Mængde 10 g
Beilstein 12,III,2464
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 197.66
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.