Få mere at vide
2-Chloro-(N-2,6-diethyl phenyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Chloroacetyl-2,6-diethylaniline |
| CAS | 6967-29-9 |
| Molekylær formel | C12 H16 Cl N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Acetanilide, 2-chloro-2',6'-diethyl- (7CI,8CI), 2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide, 2-Chloro-2',6'-diethylacetanilide, 2',6'-Diethyl-2-chloroacetanilide, 2',6'-Diethylchloroacetanilide, N-(2,6-Diethylphenyl)-2-chloroacetamide, N-(2,6-Diethylphenyl)chloroacetamide, NSC 68291, ω-Chloro-2',6'-diethylacetanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClNO/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)12(9)14-11(15)8-13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCc1cccc(CC)c1NC(=O)CCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.71 |
| Formel vægt | 225.092 |