missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide, TRC

Artikelnummer. 30366737
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366737 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3776201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
CAS 15308-01-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H10 Cl3 N O
Mængde 1 g
Synonym 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide, 2,2',6'-Trichloro-N-phenylacetanilide, N-(Chloroacetyl)-2,6-dichlorodiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-13(19)18(10-5-2-1-3-6-10)14-11(16)7-4-8-12(14)17/h1-8H,9H2
SMIL ClCC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 314.59
Formel vægt 312.9828
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.