Få mere at vide
2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| CAS | 15308-01-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl3 N O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide, 2,2',6'-Trichloro-N-phenylacetanilide, N-(Chloroacetyl)-2,6-dichlorodiphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-13(19)18(10-5-2-1-3-6-10)14-11(16)7-4-8-12(14)17/h1-8H,9H2 |
| SMIL | ClCC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.59 |
| Vis mere |