missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide, Mikromol™

Artikelnummer. 17923406
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17923406 25 mg
17921136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17923406 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.190025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
CAS 15308-01-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 Cl3 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl3NO/c15-9-13(19)18(10-5-2-1-3-6-10)14-11(16)7-4-8-12(14)17/h1-8H,9H2
SMIL ClCC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,6-dichlorophenyl)-N-phenylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 314.59
Mængde 25 mg
Formel vægt 312.9828 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.