missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-N-phenylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-N-phenylacetamide |
| CAS | 136099-58-6 |
| Molekylær formel | C15H12Cl3NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl3NO2/c1-21-11-7-12(17)15(13(18)8-11)19(14(20)9-16)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(Cl)c(N(C(=O)CCl)c2ccccc2)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2,6-dichloro-4-methoxyphenyl)-N-phenylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.62 |
| Formel vægt | 342.9934 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?