Få mere at vide
2-klor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid, TRC
Artikelnummer. 30350557
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30350557 1 g
30354727 500 mg
30355107 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30350557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5641201G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196617-88-6
Molekylær formel C15H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 259.73
Synonym Mefenamic RC2, NSC 164235
IUPAC navn 2-chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
SMIL Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)c1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO/c1-10-6-5-9-14(11(10)2)17-15(18)12-7-3-4-8-13(12)16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)