Få mere at vide
2-klor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid, 97%
Artikelnummer. 15462668
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462668 250 mg 250mg
15452668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56225.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 196617-88-6 | C15H14ClNO | 259,733 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196617-88-6
Molekylær formel C15H14ClNO
Molekylvægt (g/mol) 259.733
MDL nummer MFCD00018254
InChI nøgle OUAGJVUPQKYHDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-n-2,3-dimethylphenyl benzamide, cambridge id 5328590, 2-chloro-2',3'-benzoxylidide, 2-chloro-n-2,3-dimethyl-phenyl-benzamide, n-2,3-dimethylphenyl 2-chlorophenyl carboxamide
PubChem CID 295079
IUPAC navn 2-chlor-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamid
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C2=CC=CC=C2Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.74
Procent renhed 97%