Få mere at vide
2-Chloro-N-[2-(2-thienyl)ethyl]-D-phenylglycine methyl ester hydrochloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-N-[2-(2-thienyl)ethyl]-D-phenylglycine methyl ester hydrochloride |
| IUPAC navn | methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-{[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}acetate hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 346.27 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Solid |